Print…
trans-1,2-Dichlorohexafluorocyclobutane 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC450187-1G PC450187-5G
APOSPC450187-1GEA 260 EUR
APOSPC450187-1G APOSPC450187-5G
trans-1,2-Dichlorohexafluorocyclobutane 95%
trans-1,2-Dichlorohexafluorocyclobutane
Fórmula: C₄Cl₂F₆
Densidade: 1,64 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD23704312
Número CAS: 3832-15-3