Print…
4,5-Dichloro-2,6-difluoropyrimidine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC450177-1G PC450177-250MG PC450177-5G
APOSPC450177-1GEA 190 EUR
APOSPC450177-1G APOSPC450177-250MG APOSPC450177-5G
4,5-Dichloro-2,6-difluoropyrimidine
4,5-Dichloro-2,6-difluoropyrimidine
Fórmula: C₄Cl₂F₂N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD27918506
Número CAS: 24178-72-1