Print…
1H,1H,2H,2H-Perfluoropentyltrimethoxysilane
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC450175-25G PC450175-1G PC450175-5G
APOSPC450175-25GEA 0 EUR
APOSPC450175-25G APOSPC450175-1G APOSPC450175-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluoropentyltrimethoxysilane
1H,1H,2H,2H-Perfluoropentyltrimethoxysilane
Fórmula: C₈H₁₃F₇O₃Si
Ponto de ebulição: 88…89 °C (70 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18074425
Número CAS: 109134-39-6