Print…
2-(2-Fluorophenyl)-1H-benzimidazole
Fornecedor: Apollo Scientific
PC450170-1G PC450170-5G
APOSPC450170-1GEA 205 EUR
APOSPC450170-1G APOSPC450170-5G
2-(2-Fluorophenyl)-1H-benzimidazole
2-(2-Fluorophenyl)-1H-benzimidazole
Fórmula: C₁₃H₉FN₂
Peso Molecular: 212.222 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01086283
Número CAS: 321-51-7