Print…
trans-1H,2H-Octafluorocyclopentane
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC450158-1G PC450158-5G
APOSPC450158-1GEA 0 EUR
APOSPC450158-1G APOSPC450158-5G
trans-1H,2H-Octafluorocyclopentane
trans-1H,2H-Octafluorocyclopentane
Fórmula: C₅H₂F₈
Ponto de ebulição: 51 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD23704311
Número CAS: 158389-18-5