Print…
Tris(2,2-difluoroethyl)borate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC450157-1G PC450157-250MG PC450157-5G PC450157-100MG
APOSPC450157-1GEA 737 EUR
APOSPC450157-1G APOSPC450157-250MG APOSPC450157-5G APOSPC450157-100MG
Tris(2,2-difluoroethyl)borate
Tris(2,2-difluoroethyl)borate
Fórmula: C₆H₉BF₆O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19442172
Número CAS: 1396338-09-2
UN: 1993
ADR: 3,III