Print…
5,6-Dimethyl-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Fornecedor: Apollo Scientific
PC450156-1G PC450156-5G PC450156-250MG
APOSPC450156-1GEA 323 EUR
APOSPC450156-1G APOSPC450156-5G APOSPC450156-250MG
5,6-Dimethyl-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
5,6-Dimethyl-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Fórmula: C₁₀H₉F₃N₂
Peso Molecular: 214.187 g/mol
Ponto de Fusão: 235…238 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00022676
Número CAS: 1799-79-7
UN: 2811
ADR: 6.1 III