Print…
Tris(2,2,3,3-tetrafluoropropyl)orthoformate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-[Bis(2,2,3,3-tetrafluoropropoxy)methoxy]-1,1,2,2-tetrafluoropropane
PC450152-5G PC450152-1G
APOSPC450152-5GEA 460 EUR
APOSPC450152-5G APOSPC450152-1G
Tris(2,2,3,3-tetrafluoropropyl)orthoformate 97%
Tris(2,2,3,3-tetrafluoropropyl)orthoformate
Fórmula: C₁₀H₁₀F₁₂O₃
Peso Molecular: 406.165 g/mol
Ponto de ebulição: 223 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22123981
Número CAS: 21983-88-0