Print…
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzylamine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenyl)methanamine hydrochloride, 1-[2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine hydrochloride
PC450151-25G PC450151-5G PC450151-1G
APOSPC450151-25GEA 336 EUR
APOSPC450151-25G APOSPC450151-5G APOSPC450151-1G
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzylamine hydrochloride
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzylamine hydrochloride
Fórmula: C₈H₇F₄N·ClH
Peso Molecular: 229.602 g/mol
Número MDL : MFCD08437622
Número CAS: 643088-07-7