Print…
3-Bromo-2-fluoroprop-1-ene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC450149-1G PC450149-250MG PC450149-5G
APOSPC450149-1GEA 284 EUR
APOSPC450149-1G APOSPC450149-250MG APOSPC450149-5G
3-Bromo-2-fluoroprop-1-ene
3-Bromo-2-fluoroprop-1-ene
Fórmula: C₃H₄BrF
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD20492668
Número CAS: 35386-83-5
UN: 1993
ADR: 3,III