Print…
(S)-1-(3,5-Difluorophenyl)ethanol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,5-Difluorophenylmethylcarbinol
PC450145-1G PC450145-250MG PC450145-5G
APOSPC450145-1GEA 354 EUR
APOSPC450145-1G APOSPC450145-250MG APOSPC450145-5G
(S)-1-(3,5-Difluorophenyl)ethanol
(S)-1-(3,5-Difluorophenyl)ethanol
Fórmula: C₈H₈F₂O
Ponto de Inflamação: 68 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18072180
Número CAS: 692732-03-9