Print…
2,5-Bis(trifluoromethyl)-1H-benzimidazolyl-6-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC450136-1G PC450136-250MG
APOSPC450136-1GEA 611 EUR
APOSPC450136-1G APOSPC450136-250MG
2,5-Bis(trifluoromethyl)-1H-benzimidazolyl-6-carboxylic acid
2,5-Bis(trifluoromethyl)-1H-benzimidazolyl-6-carboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₄F₆N₂O₂
Peso Molecular: 298.141 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18072173
Número CAS: 1309602-77-4