Print…
1-(Perfluorohexyl)docosane 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC450134-1G PC450134-250MG
APOSPC450134-1GEA 408 EUR
APOSPC450134-1G APOSPC450134-250MG
1-(Perfluorohexyl)docosane 95%
1-(Perfluorohexyl)docosane
Fórmula: C₂₈H₄₅F₁₃
Ponto de Fusão: 53…55 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28135666
Número CAS: 825651-73-8