Print…
(S)-1-(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (S)-1-(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)ethanamine hydrochloride
PC450132-1G PC450132-250MG
APOSPC450132-1GEA 579 EUR
APOSPC450132-1G APOSPC450132-250MG
(S)-1-(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride
(S)-1-(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride
Fórmula: C₉H₁₂FNO·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16294167
Número CAS: 1149383-12-9