Print…
5,5,5-Trifluoropentan-2-ol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC450130-250MG PC450130-5G
APOSPC450130-250MGEA 94.4 EUR
APOSPC450130-250MG APOSPC450130-5G
5,5,5-Trifluoropentan-2-ol
5,5,5-Trifluoropentan-2-ol
Fórmula: C₅H₉F₃O
Ponto de ebulição: 130…131 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD20353526
Número CAS: 352-58-9