Print…
2-Chloro-5-fluoro-4-thiocyanopyrimidine
Fornecedor: Apollo Scientific
PC450126-1G PC450126-5G
APOSPC450126-1GEA 199 EUR
APOSPC450126-1G APOSPC450126-5G
2-Chloro-5-fluoro-4-thiocyanopyrimidine
2-Chloro-5-fluoro-4-thiocyanopyrimidine
Fórmula: C₅HClFN₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18072176
Número CAS: 112889-53-9