Print…
(R)-1-(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC450123-1G PC450123-250MG
APOSPC450123-1GEA 889 EUR
APOSPC450123-1G APOSPC450123-250MG
(R)-1-(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride
(R)-1-(2-Fluoro-4-methoxyphenyl)ethylamine hydrochloride
Fórmula: C₉H₁₂FNO·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16293363
Número CAS: 1213398-74-3