Print…
Perfluoro(2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecan)amide
Fornecedor: Apollo Scientific
PC450122-1G PC450122-5G
APOSPC450122-1GEA 241 EUR
APOSPC450122-1G APOSPC450122-5G
Perfluoro(2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecan)amide
Perfluoro(2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecan)amide
Fórmula: C₁₂H₂F₂₃NO₄
Peso Molecular: 661.112 g/mol
Ponto de ebulição: 94 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19442118
Número CAS: 51445-02-4