Print…
(1,1-Difluoroethyl)benzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC450090-1G PC450090-5G
APOSPC450090-1GEA 307 EUR
APOSPC450090-1G APOSPC450090-5G
(1,1-Difluoroethyl)benzene
(1,1-Difluoroethyl)benzene
Fórmula: C₈H₈F₂
Ponto de ebulição: 67 °C (47 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11975315
Número CAS: 657-35-2
UN: 1993
ADR: 3,III