Print…
(Trifluoromethanesulphonyl)methane
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Trifluoro(methanesulphonyl)methane
PC450086-1G PC450086-5G
APOSPC450086-1GEA 408 EUR
APOSPC450086-1G APOSPC450086-5G
(Trifluoromethanesulphonyl)methane
(Trifluoromethanesulphonyl)methane
Fórmula: C₂H₃F₃O₂S
Peso Molecular: 148.104 g/mol
Ponto de ebulição: 130 °C
Densidade: 1.5141 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18916802
Número CAS: 421-82-9