Print…
Tris(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl)orthoformate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-[Bis(2,2,3,3,3-pentafluoropropoxy)methoxy]-1,1,1,2,2-pentafluoropropane
PC450081-1G PC450081-5G
APOSPC450081-1GEA 284 EUR
APOSPC450081-1G APOSPC450081-5G
Tris(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl)orthoformate
Tris(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl)orthoformate
Fórmula: C₁₀H₇F₁₅O₃
Peso Molecular: 460.137 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22123976
Número CAS: 917379-07-8