Print…
Potassium trifluoro(pentafluoroethyl)borate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC450058-1G PC450058-5G
APOSPC450058-1GEA 193 EUR
APOSPC450058-1G APOSPC450058-5G
Potassium trifluoro(pentafluoroethyl)borate
Potassium trifluoro(pentafluoroethyl)borate
Fórmula: C₂BF₈·K
Ponto de Fusão: 287 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD17214187
Número CAS: 476639-90-4