Print…
1-(4-Chlorophenyl)-1-fluoroethene
Fornecedor: Apollo Scientific
PC450053-100MG PC450053-1G PC450053-250MG
APOSPC450053-100MGEA 80 EUR
APOSPC450053-100MG APOSPC450053-1G APOSPC450053-250MG
1-(4-Chlorophenyl)-1-fluoroethene
1-(4-Chlorophenyl)-1-fluoroethene
Fórmula: C₈H₆ClF
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22123956
Número CAS: 106263-12-1