Print…
4-(2-Fluoroethyl)piperidine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC450041-100MG PC450041-250MG
APOSPC450041-100MGEA 116 EUR
APOSPC450041-100MG APOSPC450041-250MG
4-(2-Fluoroethyl)piperidine hydrochloride
4-(2-Fluoroethyl)piperidine hydrochloride
Fórmula: C₇H₁₄FN·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD27918502
Número CAS: 184044-25-5