Print…
1-Ethyl-3-(trifluoromethyl)benzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC450011-1G PC450011-250MG
APOSPC450011-1GEA 799 EUR
APOSPC450011-1G APOSPC450011-250MG
1-Ethyl-3-(trifluoromethyl)benzene
1-Ethyl-3-(trifluoromethyl)benzene
Fórmula: C₉H₉F₃
Ponto de ebulição: 52 °C (6 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD24842561
Número CAS: 27190-70-1
UN: 1993
ADR: 3,III