Print…
2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazol-4-yl]-2-oxo-acetic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC44903-1G PC44903-250MG
APOSPC44903-1GEA 865 EUR
APOSPC44903-1G APOSPC44903-250MG
2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazol-4-yl]-2-oxo-acetic acid 95%
2-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazol-4-yl]-2-oxo-acetic acid
Fórmula: C₇H₅F₃N₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 2141373-00-2