Print…
1-(4-Fluorophenyl)cyclopropylmethanol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC449014-1G PC449014-250MG
APOSPC449014-1GEA 0 EUR
APOSPC449014-1G APOSPC449014-250MG
1-(4-Fluorophenyl)cyclopropylmethanol
1-(4-Fluorophenyl)cyclopropylmethanol
Fórmula: C₁₀H₁₁FO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07374455
Número CAS: 198976-40-8