Print…
2-Chloro-4,6-difluorobenzene boronic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (2-Chloro-4,6-difluorophenyl)boronic acid
PC44901-1G PC44901-250MG
APOSPC44901-1GEA 522 EUR
APOSPC44901-1G APOSPC44901-250MG
2-Chloro-4,6-difluorobenzene boronic acid 95%
2-Chloro-4,6-difluorobenzene boronic acid
Fórmula: C₆H₄BClF₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD18415645
Número CAS: 1373393-48-6