Print…
1-(2-Fluoroethyl)piperazine dihydrochloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC449008-1G PC449008-5G
APOSPC449008-1GEA 58.7 EUR
APOSPC449008-1G APOSPC449008-5G
1-(2-Fluoroethyl)piperazine dihydrochloride 98%
1-(2-Fluoroethyl)piperazine dihydrochloride
Fórmula: C₆H₁₃FN₂·2ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD21602355
Número CAS: 1089279-64-0