Print…
5-(Trifluoromethoxy)pyridin-2-amine 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC448054-1G PC448054-100MG
APOSPC448054-1GEA 0 EUR
APOSPC448054-1G APOSPC448054-100MG
5-(Trifluoromethoxy)pyridin-2-amine 96%
5-(Trifluoromethoxy)pyridin-2-amine
Fórmula: C₆H₅F₃N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19690149
Número CAS: 1221171-88-5