Print…
Ethyl 4-fluoropiperidine-4-carboxylate hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC448012-1G PC448012-5G
APOSPC448012-1GEA 0 EUR
APOSPC448012-1G APOSPC448012-5G
Ethyl 4-fluoropiperidine-4-carboxylate hydrochloride 95%
Ethyl 4-fluoropiperidine-4-carboxylate hydrochloride
Fórmula: C₈H₁₄FNO₂·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09880187
Número CAS: 845909-49-1