Print…
3-(Difluoromethoxy)pyridin-2-amine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC448010-1G PC448010-250MG
APOSPC448010-1GEA 125 EUR
APOSPC448010-1G APOSPC448010-250MG
3-(Difluoromethoxy)pyridin-2-amine 95%
3-(Difluoromethoxy)pyridin-2-amine
Fórmula: C₆H₆F₂N₂O
Peso Molecular: 160.121 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12405788
Número CAS: 947249-14-1