Print…
4-Bromo-1-cyclopentyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-Bromo-1-cyclopentyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
PC448007-1G PC448007-25G PC448007-5G
APOSPC448007-1GEA 87 EUR
APOSPC448007-1G APOSPC448007-25G APOSPC448007-5G
4-Bromo-1-cyclopentyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole
4-Bromo-1-cyclopentyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole
Fórmula: C₉H₁₀BrF₃N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD24448783
Número CAS: 1437794-36-9