Print…
2-Bromo-3-(difluoromethoxy)pyridine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC448004-1G PC448004-250MG PC448004-5G
APOSPC448004-1GEA 191 EUR
APOSPC448004-1G APOSPC448004-250MG APOSPC448004-5G
2-Bromo-3-(difluoromethoxy)pyridine 95%
2-Bromo-3-(difluoromethoxy)pyridine
Fórmula: C₆H₄BrF₂NO
Peso Molecular: 224.003 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13185840
Número CAS: 947249-27-6