Print…
6-Bromo-7-fluoroquinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC448001-1G PC448001-10G PC448001-5G
APOSPC448001-1GEA 120 EUR
APOSPC448001-1G APOSPC448001-10G APOSPC448001-5G
6-Bromo-7-fluoroquinoline
6-Bromo-7-fluoroquinoline
Fórmula: C₉H₅BrFN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13181511
Número CAS: 127827-52-5