Print…
Trifluoropyruvic acid monohydrate
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3,3,3-trifluoro-2-oxopropanoic acid hydrate, 2,2-Dihydroxy-3,3,3-trifluoropropanoic acid monohydrate
PC4477-5G PC4477-25G
APOSPC4477-5GEA 342 EUR
APOSPC4477-5G APOSPC4477-25G
Trifluoropyruvic acid monohydrate
Trifluoropyruvic acid monohydrate
Fórmula: C₃HF₃O₃·H₂O
Peso Molecular: 160.049 g/mol
Ponto de Fusão: 122…125 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04038370
Número CAS: 10321-14-9
UN: 1759
ADR: 8 III