Print…
4-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid methyl ester 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 4-(trifluoromethyl)picolinate
PC446183-1G PC446183-250MG PC446183-5G
APOSPC446183-1GEA 244 EUR
APOSPC446183-1G APOSPC446183-250MG APOSPC446183-5G
4-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid methyl ester 95+%
4-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid methyl ester
Fórmula: C₈H₆F₃NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11113409
Número CAS: 455941-78-3