Print…
5-Bromomethyl-4-methyl-2-(4-trifluoromethyl-phenyl)-thiazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 5-(Bromomethyl)-4-methyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)thiazole
PC446072-1G PC446072-250MG
APOSPC446072-1GEA 446 EUR
APOSPC446072-1G APOSPC446072-250MG
5-Bromomethyl-4-methyl-2-(4-trifluoromethyl-phenyl)-thiazole
5-Bromomethyl-4-methyl-2-(4-trifluoromethyl-phenyl)-thiazole
Fórmula: C₁₂H₉BrF₃NS
Peso Molecular: 336.171 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115403
Número CAS: 439134-78-8