Print…
2-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl)-acetamidine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
PC446066-1G PC446066-5G
APOSPC446066-1GEA 308 EUR
APOSPC446066-1G APOSPC446066-5G
2-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl)-acetamidine hydrochloride
2-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-pyridin-2-yl)-acetamidine hydrochloride
Fórmula: C₈H₇ClF₃N₃·ClH
Peso Molecular: 274.07 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19981494
Número CAS: 1332495-31-4