Print…
3-(6-Methyl-4-trifluoromethyl-pyridin-2-yl)-benzoic acid methyl ester
Fornecedor: Apollo Scientific
PC446056-1G PC446056-500MG
APOSPC446056-1GEA 386 EUR
APOSPC446056-1G APOSPC446056-500MG
3-(6-Methyl-4-trifluoromethyl-pyridin-2-yl)-benzoic acid methyl ester
3-(6-Methyl-4-trifluoromethyl-pyridin-2-yl)-benzoic acid methyl ester
Fórmula: C₁₅H₁₂F₃NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19981343
Número CAS: 1311280-43-9