Print…
3-Methyl-5-(4-trifluoromethyl-phenyl)-isoxazole-4-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
PC446055-1G PC446055-5G
APOSPC446055-1GEA 201 EUR
APOSPC446055-1G APOSPC446055-5G
3-Methyl-5-(4-trifluoromethyl-phenyl)-isoxazole-4-carboxylic acid
3-Methyl-5-(4-trifluoromethyl-phenyl)-isoxazole-4-carboxylic acid
Fórmula: C₁₂H₈F₃NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11042908
Número CAS: 220652-98-2