Print…
5-Trifluoromethyl-2H-pyrazol-3-ol hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
PC446037-1G PC446037-500MG
APOSPC446037-1GEA 317 EUR
APOSPC446037-1G APOSPC446037-500MG
5-Trifluoromethyl-2H-pyrazol-3-ol hydrochloride
5-Trifluoromethyl-2H-pyrazol-3-ol hydrochloride
Fórmula: C₄H₃F₃N₂O·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11845723
Número CAS: 866496-24-4