Print…
2-Fluoro-pyridine-3-sulphonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC446034-1G PC446034-250MG
APOSPC446034-1GEA 383 EUR
APOSPC446034-1G APOSPC446034-250MG
2-Fluoro-pyridine-3-sulphonyl chloride
2-Fluoro-pyridine-3-sulphonyl chloride
Fórmula: C₅H₃ClFNO₂S
Ponto de ebulição: 96…98 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11227180
Número CAS: 1089330-70-0
UN: 3265
ADR: 8,II