Print…
2-(Trifluoromethoxy)benzamidoxime
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC446017-10G PC446017-1G
APOSPC446017-10GEA 391 EUR
APOSPC446017-10G APOSPC446017-1G
2-(Trifluoromethoxy)benzamidoxime
2-(Trifluoromethoxy)benzamidoxime
Fórmula: C₈H₇F₃N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07772878
Número CAS: 63968-84-3