Print…
α-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)ethanamine, 1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine, 3-(1-Aminoethyl)benzotrifluoride
PC4459-1G PC4459-250MG
APOSPC4459-1GEA 49.3 EUR
APOSPC4459-1G APOSPC4459-250MG
α-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
α-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Fórmula: C₉H₁₀F₃N
Ponto de ebulição: 69,4…70.8 °C (45 mm Hg)
Ponto de Inflamação: 72 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04038877
Número CAS: 59382-36-4