Print…
3-Fluoro-4-nitrobenzoyl chloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-(Chlorocarbonyl)-2-fluoronitrobenzene, 4-(Chloroformyl)-2-fluoronitrobenzene
PC4402-1G PC4402-5G PC4402-100MG
APOSPC4402-1GEA 176 EUR
APOSPC4402-1G APOSPC4402-5G APOSPC4402-100MG
3-Fluoro-4-nitrobenzoyl chloride 95%
3-Fluoro-4-nitrobenzoyl chloride
Fórmula: C₇H₃ClFNO₃
Peso Molecular: 203.555 g/mol
Ponto de ebulição: 109…110 °C (2 mm Hg)
Ponto de Fusão: 23…25 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094235
Número CAS: 157665-51-5
UN: 3261
ADR: 8 III