Print…
3-Fluoro-4-nitrobenzotrifluoride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC4393-1G PC4393-5G PC4393-10G
APOSPC4393-1GEA 0 EUR
APOSPC4393-1G APOSPC4393-5G APOSPC4393-10G
3-Fluoro-4-nitrobenzotrifluoride 97%
3-Fluoro-4-nitrobenzotrifluoride
Fórmula: C₇H₃F₄NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03840208
Número CAS: 402-12-0