Print…
Heptafluorobenzyl iodide 90%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC4389Q-5G PC4389Q-1G
APOSPC4389Q-5GEA 236 EUR
APOSPC4389Q-5G APOSPC4389Q-1G
Heptafluorobenzyl iodide 90%
Heptafluorobenzyl iodide
Fórmula: C₇F₇I
Ponto de ebulição: 153 °C
Densidade: 2,185 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00153184
Número CAS: 79865-03-5
UN: 1760
ADR: 8,II