Print…
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(Cyanomethyl)-5-fluorobenzotrifluoride, 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl cyanide
PC4377L-10G PC4377L-5G PC4377L-1G
APOSPC4377L-10GEA 136 EUR
APOSPC4377L-10G APOSPC4377L-5G APOSPC4377L-1G
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Fórmula: C₉H₅F₄N
Ponto de ebulição: 222…223 °C
Densidade: 1,364 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 107,78 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00061182
Número CAS: 80141-94-2
UN: 3276
ADR: 6.1,III