Print…
Methyl 2-chloro-3,5-difluorobenzoate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC43512-1G PC43512-250MG PC43512-5G
APOSPC43512-1GEA 58 EUR
APOSPC43512-1G APOSPC43512-250MG APOSPC43512-5G
Methyl 2-chloro-3,5-difluorobenzoate 95%
Methyl 2-chloro-3,5-difluorobenzoate
Fórmula: C₈H₅ClF₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18417405
Número CAS: 1261846-02-9